Learn More
Bromuro de cobalto(II) hidrato, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10297660 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 g
500 GR
Código de producto. 10297660
Marca: Thermo Scientific Acros 318541000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 85017-77-2 | Br2Co | 218.74 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 85017-77-2
Fórmula molecular Br2Co
Peso molecular (g/mol) 218.74
Número MDL MFCD00016017
Clave InChI BZRRQSJJPUGBAA-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo cobalt ii bromide hydrate, acmc-20alea, br2co.h2o, cobaltous bromide hydrate, dibromocobalt-water 1/1, cobalt ii bromide hexahydrate, cobalt bromide cobr2 ,hydrate 9ci
PubChem CID 16212115
Nombre IUPAC dibromocobalto;hidrato
SMILES [Co++].[Br-].[Br-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cobalt(II) bromide hydrate
Color Violeta
Forma física Crystals
Cantidad 100 g
Fórmula lineal CoBr2·xH2O
Información de solubilidad Solubility in water: soluble in water
Formula Weight (peso de la fórmula) 218.75
Porcentaje de pureza 17.0 to 20.3% (Co)
Envase Frasco de plástico