Learn More
Carbonato de cobalto(II) hidrato, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 GR
50 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Cobalt(II) carbonate hydrate |
| Color | Blanco a amarillo |
| Forma física | Masa, cristales, polvo cristalino y/o trozos |
| Cantidad | 50 g |
| Fórmula lineal | CoCO3·xH2O |
| Índice Merck | 14,2436 |
| Información de solubilidad | Solubility in water: insoluble |
| Nombre IUPAC | cobalto(2+);carbonato;hidrato |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 118.94 |
| Porcentaje de pureza | ≥45.5% (Cobalt) (Complexometry) |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Cobalt(II) carbonate hydrate
- Peligro
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
- Carcinogenicidad Categoría 1B
- Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
- Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
- Sensibilizante respiratorio Categoría 1
- Sensibilización cutánea Categoría 1
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
- H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- H350i-Puede provocar cáncer por inhalación.
- H360F-Puede perjudicar a la fertilidad.
- H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
- H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
- P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.