Learn More
Cloruro de cobalto(II), 97 %, anhidro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-46430 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 GR
5 GR
500 GR
Código de producto. 10677162
Marca: Thermo Scientific Acros 214130050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7646-79-9 | Cl2Co | 129.83 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7646-79-9
Fórmula molecular Cl2Co
Peso molecular (g/mol) 129.83
Número MDL MFCD00010938
Clave InChI GVPFVAHMJGGAJG-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo cobalt ii chloride, cobaltchloride, cobalt chloride 0.1 m solution, cobalt ii chloride, anhydrous, cobalt ii-chloride, curator_000013, cobalt chloride anhydrous, wln: co g2, cobalt-ii-chloride
Nombre IUPAC dicloruro de λ²-cobalto (2+)
SMILES [Cl-].[Cl-].[Co++]
Especificaciones
Punto de ebullición 1049.0°C
Nombre del producto químico o material Cobalt(II) chloride
Punto de fusión 735.0°C
Nombre de nota 97%
Color Azul
Forma física Polvo
Cantidad 5 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Fórmula lineal CoCl2
Fieser 01,155; 06,127; 08,291; 10,101; 13,249; 14,99; 15,97
Índice Merck 15, 2421
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol and acetone
Formula Weight (peso de la fórmula) 129.84
Porcentaje de pureza 97%
Envase Frasco de vidrio
Densidad 3.35
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Cobalt(II) chloride, anhydrous
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H350i-Puede provocar cáncer por inhalación.
  • H360F-Puede perjudicar a la fertilidad.
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.