Learn More
Cloruro de cobalto(II) hexahidrato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11437817
Cloruro de cobalto(II) hexahidrato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11437817
50 g
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1000 g
Código de producto. 11437817
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A16346.18
Solicitar formato a granel o personalizado
Cobalt(II) chloride hexahydrate is widely used as a drying agent in painting and coloring agents for glass ceramics. It is an excellent indicator for water in dessicants as well as an indicator for silica gel dryer. It helps in electroplating. It acts as an inducer of HIF-1 production used to study apoptotic effects in HepG2 cells.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El cloruro de cobalto(II) hexahidrato se utiliza muy a menudo como agente de secado en la pintura y en colorantes de la cerámica de vidrio. Es un excelente indicador del agua en los desecantes, así como un indicador para el gel secante de sílice. Ayuda en la galvanoplastia. Actúa como inductor de la producción de HIF-1 utilizada para estudiar los efectos apoptóticos en las células de HepG2.
Solubilidad
Soluble en agua, éter, acetona y alcohol.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes y metales.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7791-13-1
Fórmula molecular Cl2CoH12O6
Peso molecular (g/mol) 237.92
Número MDL MFCD00149652
Clave InChI GFHNAMRJFCEERV-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo Cobaltous chloride hexahydrate
Nombre IUPAC λ²-cobalt(2+) hexahydrate dichloride
SMILES O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Co++]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cobalt(II) chloride hexahydrate
Punto de fusión 87°C
pH 4.9
Cantidad 50 g
Fórmula lineal CoCl2·6H2O
Número UN UN3077
Índice Merck 14,2437
Información de solubilidad Soluble in water,ether,acetone and alcohol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 237.93 (129.84 Anhydrous)
Porcentaje de pureza 98%
Olor Odorless
Sensibilidad Hygroscopic
Densidad 1.924
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote10254782 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha11/04/2025 Catalog NumberA16346.18,A16346.0B,A16346.30
Número de lote10251905 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha05/08/2024 Catalog NumberA16346.18,A16346.0B,A16346.30
Número de lote10250160 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha25/03/2024 Catalog NumberA16346.18,A16346.0B,A16346.30
Número de lote10249319 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha12/01/2024 Catalog NumberA16346.18,A16346.0B,A16346.30
Número de lote10247346 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha19/07/2023 Catalog NumberA16346.18,A16346.0B,A16346,A16346.30
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Cobalt(II) chloride hexahydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
  • H350i-Puede provocar cáncer por inhalación.
  • H360F-Puede perjudicar a la fertilidad.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/jabón.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Título del producto
Cloruro de cobalto(II) hexahidrato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >