Learn More
Cloruro de cobalto(II), hexahidrato, para análisis, Thermo Scientific Chemicals
Description
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
Nombre del producto químico o material | Cobalt(II) chloride hexahydrate |
Punto de fusión | 86.0°C |
Color | De morado a rojo |
Forma física | Polvo |
Cantidad | 100 g |
Fórmula lineal | CoCl2·6H2O |
Fieser | 01,155; 06,127; 11,479 |
Índice Merck | 15, 2421 |
Información de solubilidad | Solubility in water: 970g/L (20°C) |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 237.93 |
Show More |
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0464084 | Certificado de análisis | 04/07/2024 | 192092500,192090010,192091000 |
A0458386 | Certificado de análisis | 04/12/2023 | 192092500,192090010,192091000 |
A0452304 | Certificado de análisis | 02/05/2023 | 192092500,192090010,192091000 |
A0383284 | Certificado de análisis | 12/12/2022 | 192092500,192090010,192091000 |
A0418048 | Certificado de análisis | 12/12/2022 | 192092500,192090010,192091000 |
Safety and Handling
- Cobalt(II) chloride hexahydrate
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
- Carcinogenicidad Categoría 1B
- Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
- Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
- Sensibilizante respiratorio Categoría 1
- Sensibilización cutánea Categoría 1
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
- H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
- H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- H350i-Puede provocar cáncer por inhalación.
- H360F-Puede perjudicar a la fertilidad.
- H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.