Learn More
Cloruro de cobalto(II), ultra seco, 99,9 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-4824687
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
11366928 1 g 1 g
11356928 5 g 5 g
11346928 25 g 25 g
3 options
Código de producto. 11366928
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 013666.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Sensibilidad: Higroscópico; 3,367. Se descompone a 400 °C en calefacción larga en aire
Cobalt(II) chloride in vapor-phase co-reductions with other metal halides by hydrogen results in finely divided intermetallics with applications as structural materials or compounds with useful thermoelectric, magnetic, and oxidation-resistance properties.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7646-79-9
Fórmula molecular Cl2Co
Peso molecular (g/mol) 129.83
Número MDL MFCD00010938
Clave InChI GVPFVAHMJGGAJG-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo cobalt ii chloride, cobaltchloride, cobalt chloride 0.1 m solution, cobalt ii chloride, anhydrous, cobalt ii-chloride, curator_000013, cobalt chloride anhydrous, wln: co g2, cobalt-ii-chloride
Nombre IUPAC dicloruro de λ²-cobalto (2+)
SMILES [Cl-].[Cl-].[Co++]
Especificaciones
Punto de ebullición 1049°C
Nombre del producto químico o material Cobalt(II) chloride
Punto de fusión 735°C
Nombre de nota ultra dry
Color Azul
Forma física Gránulos
Cantidad 1 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Fórmula lineal CoCl2
Número UN UN3077
Índice Merck 14,2437
Formula Weight (peso de la fórmula) 129.84
Porcentaje de pureza 99.9%
Olor Odorless
Envase En ampolla bajo argón
Sensibilidad Hygroscopic
Densidad 3.367