Learn More
Cromato de cobalto(II), Thermo Scientific™
Product Code. 11313598
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Unit Size:
10 g
50 g
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11313598
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Alfa Aesar 039203.09
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 13455-25-9
Fórmula molecular CoCrO4
Peso molecular (g/mol) 174.93
Número MDL MFCD00053962
Clave InChI XTUHPOUJWWTMNC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cobalt ii chromate, cobalt 2+ ; dioxido dioxo chromium, cobaltous chromate iii, cobalt chromate ous, cobaltous chromate, acmc-1c0r0, cobalt 2+ chromate 2-, chromic acid h2cro4 , cobalt 2+ salt 1:1
PubChem CID 61614
Nombre IUPAC λ²-cobalt(2+) dioxochromiumbis(olate)
SMILES [Co++].[O-][Cr]([O-])(=O)=O
Specifications
Nombre del producto químico o material Cobalt(II) chromate
Punto de fusión (decomposition)
Forma física Masas
Cantidad 10 g
Número UN UN3087
Información de solubilidad Soluble in alkali and ammomium hydroxide
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.93
Olor Odorless
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.