Learn More
Óxido de cobalto(II,III), Puratronic™, 99,9985 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11300959
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
Código de producto. 11300959
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 010695.09
Solicitar formato a granel o personalizado
Edge
CAS: 1308-06-1 | Co3O4 | 240.80 g/mol
It is used in artificial photosynthesis. It is used as a magnetic semiconductor. It is also employed in supercapacitors and lithium-ion batteries.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1308-06-1
Fórmula molecular Co3O4
Peso molecular (g/mol) 240.80
Número MDL MFCD00010939
Clave InChI UBEWDCMIDFGDOO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo oxocobalt; oxo oxocobaltiooxy cobalt, cobalt ii oxide; cobalt iii oxide, cobalt ii, coo.co2o3, aronis24129, cobaltic tetraoxide,, cobalt ii,iii oxide, powder, <10 mum, cobalt ii oxide; oxo oxocobaltio oxy cobalt, cobalt ii,iii oxide metals basis , 2-6 micron powder, oxidanylidenecobalt; oxidanylidene oxidanylidenecobaltiooxy cobalt
PubChem CID 11651651
Nombre IUPAC oxocobalt;oxo(oxocobaltiooxy)cobalt
SMILES [O--].[O--].[O--].[O--].[Co++].[Co+3].[Co+3]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cobalt(II,III) oxide
Punto de fusión 900°C (decomposition)
Color Negro
Forma física Powder
Cantidad 10 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Número UN UN3077
Índice Merck 14,2429
Información de solubilidad Insoluble in water.Soluble in acids and alkalies.
Formula Weight (peso de la fórmula) 240.8
Porcentaje de pureza 99.9985%
Grado Puratronic
Densidad 6.11 g/mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Cobalt(II,III) oxide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H350i-Puede provocar cáncer por inhalación.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Cobalt oxide