Learn More
Nitrato de cobalto(II) hexahidrato, +98 %, reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-46466 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
2.50 Kg
5 g
500 GR
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10414901 5 g Frasco de vidrio 5 g
10667411 100 g Frasco de plástico 100 g
10391061 500 g Frasco de plástico 500 GR
10573134 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 Kg
4 options
Código de producto. 10414901
Marca: Thermo Scientific Acros 423580050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 10026-22-9 | CoH12N2O12 | 291.03 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10026-22-9
Fórmula molecular CoH12N2O12
Peso molecular (g/mol) 291.03
Número MDL MFCD00149647
Clave InChI QGUAJWGNOXCYJF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cobalt nitrate hexahydrate, cobalt ii nitrate hexahydrate, cobaltous nitrate hexahydrate, cobalt dinitrate hexahydrate, cobalt 2+ nitrate hexahydrate, cobaltous nitrate, hexahydrate, kobalt ii-nitrat-hexahydrat, nitric acid, cobalt 2+ salt, hexahydrate
PubChem CID 24821
ChEBI CHEBI:86214
Nombre IUPAC cobalto(2+);dinitrato;hexahidrato
SMILES O.O.O.O.O.O.[Co++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cobalt(II) nitrate hexahydrate
Punto de fusión 55.0°C
Color Marrón-rosa a rojo
Forma física Polvo cristalino adherente o cristales
Cantidad 5 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.0 to 102% (Complexometry)
Fórmula lineal Co(NO3)2·6H2O
Índice Merck 15, 2428
Información de solubilidad Solubility in water: 1340g/L. Other solubilities: soluble in ethanol and acetone, soluble in most common organic solvents
Formula Weight (peso de la fórmula) 291.02
Porcentaje de pureza ≥98%
Grado Reactivo ACS
Envase Frasco de vidrio
Gravedad específica 1.88
Densidad 1.8800g/mL