Learn More
Cobalt(II) Nitrate Hexahydrate, 98%, Reagent grade, Honeywell™
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
6 x 500 g
Envase:
Poly Bottle
Descripción
- ≥95% for general laboratory use.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Cobalt(Ii) Nitrate Hexahydrate |
Punto de fusión | 55°C |
Color | Red |
Cantidad | 6 x 500 g |
Fórmula lineal | Co(NO3)2 · 6H2O |
Número UN | UN1477 |
Nombre IUPAC | cobalt(2+);dinitrate;hexahydrate |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 291.03g/mol |
Porcentaje de pureza | 98% |
Grado | Reagent |