Learn More
Nitrato de cobalto(II) hexahidrato, ACS, 98,0 a 102,0 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Aplicaciones:
- Como aditivo de batería, en la fabricación de pigmentos de cobalto y tintas invisibles, para la decoración de gres y porcelana, y en la preparación de catalizadores
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Cobalt(II) nitrate hexahydrate |
Punto de fusión | 55°C to 56°C |
Nombre de nota | For analysis ACS |
Color | Rojo |
Forma física | cristalino/a/s |
Cantidad | 100 g |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 98.0-102.0% |
Información de solubilidad | Very soluble in water,alcohol,and most organic solvents. |
Nombre IUPAC | cobalto(2+);dinitrato;hexahidrato |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 291.04 (182.94 Anhydrous) |
Mostrar más |
RUO – Research Use Only
Título del producto
Nitrato de cobalto(II) hexahidrato, ACS, 98,0 a 102,0 %, Thermo Scientific Chemicals >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido