Learn More
Nitrato de cobalto(II) hexahidrato, extra puro, SLR, Fisher Chemical
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Especificaciones
Punto de fusión | 55°C |
Color | Marrón-Rojo |
Forma física | Sólido |
Cantidad | 100 g |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 291.02g/mol |
Envase | Jarra para polvos de plástico |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Cobalt(II) nitrate hexahydrate
- Peligro
- Sólido comburente Categoría 2
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Sensibilización cutánea Categoría 1
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Sensibilizante respiratorio Categoría 1
- Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
- Carcinogenicidad Categoría 1B
- Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
- H272-Puede agravar un incendio; comburente.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
- H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
- H350i-Puede provocar cáncer por inhalación.
- H360F-Puede perjudicar a la fertilidad.
- H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- MIXTURE LIST-Contém: Cobalt nitrate hexahydrate, Cobalt(II) nitrate