Learn More
Óxido de cobalto(II), 99,995 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11488500
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
11488500 5 g 5 g
11478500 25 g 25 g
11468500 100 g 100 g
3 options
Código de producto. 11488500
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 044354.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1307-96-6 | CoO | 74.93 g/mol
Cobalt(II) oxide is widely used in the ceramic industry. It is an additive to create blue-colored glazes and enamels. It finds application in the manufacture of magnetic and electronic component materials.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1307-96-6
Fórmula molecular CoO
Peso molecular (g/mol) 74.93
Número MDL MFCD00016031
Clave InChI IVMYJDGYRUAWML-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cobalt ii oxide, zaffre, cobalt monoxide, cobalt black, cobalt oxide, cobaltous oxide, cobalt monooxide, monocobalt oxide, cobalt 2+ oxide, ci pigment black 13
PubChem CID 14786
Nombre IUPAC oxocobalt
SMILES O=[Co]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cobalt (II) oxide
Punto de fusión 1935°C
Color Marrón verdoso
Forma física Polvo
Cantidad 5 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Número UN UN2811
Índice Merck 14,2446
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 74.93
Porcentaje de pureza 99.995%
Concentration or Composition (by Analyte or Components) CoO, may contain up to 10% Co3O4
Sensibilidad Air Sensitive
Densidad 6.45 g/mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Cobalt(II) oxide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Cobalt oxide (CoO)