Learn More
Sulfato de cobalto(II) heptahidrato, +99 %, para análisis, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Cobalt(II) sulfate heptahydrate |
Punto de fusión | 98.0°C |
Nombre de nota | 99+% |
Color | Rojo a marrón |
Forma física | Cristales o polvo de cristalina |
Cantidad | 2.5 kg |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 99% min. (Complexometry) |
Fórmula lineal | CoSO4·7H2O |
Índice Merck | 15,2432 |
Información de solubilidad | Solubility in water: 362g/L (20°C). Other solubilities: slightly soluble in methanol and ethanol |
Mostrar más |
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0467110 | Certificado de análisis | 25/10/2024 | 213105000,213100025,213101000 |
A0462166 | Certificado de análisis | 03/05/2024 | 213105000,213100025,213101000 |
A0461183 | Certificado de análisis | 20/03/2024 | 213105000,213100025,213101000 |
A0459850 | Certificado de análisis | 14/02/2024 | 213105000,213100025,213101000 |
A0458075 | Certificado de análisis | 06/12/2023 | 213105000,213100025,213101000 |