Learn More
COD Reagent, Chem-Lab
Determine the amount of pollutant in a water sample. COD Reagent, Chem-Lab is an oxidizing agent for COD analysis, comprised of mercury sulfate with potassium dichromate in sulfuric acid. The solution meets UNE 77-004-89 standards and can be used in AFNOR-validated analyses of water quality.
Marca:  Chem Lab CL02.0329.2500
Detalles adicionales : Peso : 3.68750kg Transport : UN number : 3289 Chem class : 6.1 Pack group : II
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11957107
  • 219.00€ / 2.50 litro
Fecha estimada de envío: 06-08-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
La demanda química de oxígeno (COD) es una medida de la cantidad de oxígeno que puede ser consumido por las reacciones en una solución medida. Una prueba de COD mide la cantidad de materiales orgánicos en aguas residuales o superficiales. Las mediciones de COD se realizan comúnmente en muestras para determinar la cantidad de contaminantes oxidables y para determinar el efecto que un efluente particular tendrá en un organismo receptor.
  • Según normas UNE 77-004-89
  • Para determinaciones de muestras de agua validadas por AFNOR
  • 80 g de HgSO4 + 11,7685 g de K2Cr2o7 por 1 l en un 10 % de H2SO4
    Especificaciones
    Especificaciones
    UNE 77-004-89, AFNOR
    Reactivo COD
    2,5 L
    80 g HgSO4 + 11,7685g K2Cr2O7/1 l 10 % H2SO4 = 0,24 N
    Determinación del agua COD
    Sugerencias de productos
    Sugerencias de productos
    Videos
    Seguridad y manipulación
    Seguridad y manipulación
    Palabra de advertencia
    • Peligro
    Clasificación
    • Toxicidad aguda Categoría 3
    • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
    • Carcinogenicidad Categoría 1
    • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
    • Mutagenicidad en células germinales Categoría 1
    • Toxicidad para la reproducción Categoría 1
    • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
    • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
    Indicaciones de peligro
    • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
    • H301-Tóxico en caso de ingestión.
    • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
    • H340-Puede provocar defectos genéticos.
    • H350-Puede provocar cáncer.
    • H360-Puede perjudicar la fertilidad o dañar al feto.
    • H373-Puede provocar daños en los órganos.
    • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
    Consejos de prudencia
    • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
    • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
    • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
    • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
    • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
    • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
    • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
    Otros peligros
    • MIXTURE LIST-Contém: Mercury(II) sulfate,Potassium dichromate, Sulphuric acid
    SDS Documentos