Learn More
Reactivo COD, ISO, Chem-Lab
Determinar la cantidad de contaminante en una muestra de agua. El reactivo COD, ISO, Chem-Lab es un agente oxidante para el análisis de COD, compuesto de sulfato de mercurio con dicromato de potasio en ácido sulfúrico. La solución cumple las normas ISO para el análisis de la calidad del agua.
Marca: Chem Lab CL02.0316.1000
Detalles adicionales : CAS : 7664-93-9 Peso : 1.47500kg Transport : UN number : 3289 Chem class : 6.1 Pack group : II
Descripción
La demanda química de oxígeno (COD) es una medida de la cantidad de oxígeno que puede ser consumido por las reacciones en una solución medida. Una prueba de COD mide la cantidad de materiales orgánicos en aguas residuales o superficiales. Las mediciones de COD se realizan comúnmente en muestras para determinar la cantidad de contaminantes oxidables y para determinar el efecto que un efluente particular tendrá en un organismo receptor.
Especificaciones
ISO | |
Reactivo COD | |
1 L |
80 g HgSO4 + 12,259g K2Cr2O7/1 l 10 % H2SO4 = 0,25 N | |
Determinación del agua COD |
Seguridad y manipulación
- COD reagent acc. ISO
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 3
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
- Carcinogenicidad Categoría 1B
- Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
- Mutagenicidad en células germinales Categoría 1
- Toxicidad para la reproducción Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H290-Puede ser corrosivo para los metales.
- H301-Tóxico en caso de ingestión.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H340-Puede provocar defectos genéticos.
- H350-Puede provocar cáncer.
- H360-Puede perjudicar la fertilidad o dañar al feto.
- H373-Puede provocar daños en los órganos.
- H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: Mercury(II) sulfate,Potassium dichromate, Sulphuric acid