Learn More
Coenzima A, sal de trilitio, dihidrato, ≥ 96 %, polvo cristalino blanco, MP Biomedicals™
Tienda MP Biomedicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
250 mg
500 mg
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Coenzyme A Trilithium Salt Dihydrate >96% |
Color | Blanco |
Intervalo de porcentaje de ensayo | ≥96% |
Cantidad | 50 mg |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 821.4 |
Forma física | Polvo cristalino |
Título del producto
Coenzima A, sal de trilitio, dihidrato, ≥ 96 %, polvo cristalino blanco, MP Biomedicals™ >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido