Learn More
Sampling Systems™ Cohesive Slot Sampler
Includes scrapers to push the non flowing powder into the sample slots. Sampling Systems™ Cohesive Slot Sampler is specially adapted from the popular Slot Sampler.
895.00€ - 1335.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Sampler |
---|---|
Material | Acero inoxidable (316L) |
Incluye | 3 Ranuras de Muestreo |
Diámetro (métrico) | 25 mm |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15839311
|
Sampling Systems™
2210A-1000 |
190 mL | 1000 mm |
1140.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15849311
|
Sampling Systems™
2210A-1500 |
300 mL | 1500 mm |
1335.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15859311
|
Sampling Systems™
2210A-600 |
110 mL | 600 mm |
895.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Manufactured in 316L Stainless Steel
- Multilevel (composite samples)
- Suitable for sticky, cohesive powders
- Fully welded to give a hygienic, GMP correct sampler
Especificaciones
Sampler | |
Acero inoxidable (316L) | |
3 Ranuras de Muestreo | |
25 mm |