Learn More
Thermo Scientific Chemicals Colcemid, ≥98 %
Código de producto. 15456059
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
Código de producto. 15456059
Marca: Thermo Scientific Chemicals J63900.MF
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 477-30-5 | C21H25NO5, C21H25NO5 | 371.43 g/mol
Microtubule modulator that depolymerizes microtubules and inactivates spindle fiber formation
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 477-30-5
Fórmula molecular C21H25NO5
Sinónimo Demecolcina; N-metil-N-desacetilcolchicina
Especificaciones
Cantidad 50 mg
Descripción Amarillo pálido
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Para utilizar con (aplicación) Modulador de microtúbulos que despolimeriza los microtúbulos y inactiva la formación de fibra del huso
ensayo 98+%
Formula Weight (peso de la fórmula) 371,43
Sensibilidad Sensible al aire y la luz.
Punto de fusión 186°
Solubilidad Soluble en 10 mg/ml de cloroformo. También soluble en etanol
Formulario Polvo
Clave InChI NNJPGOLRFBJNIW-UHFFFAOYNA-N
SMILES CNC1CCC2=CC(OC)=C(OC)C(OC)=C2C2=CC=C(OC)C(=O)C=C12
Nombre IUPAC 3,4,5,14-tetramethoxy-10-(methylamino)tricyclo[9.5.0.0²,⁷]hexadeca-1(16),2,4,6,11,14-hexaen-13-one
Peso molecular (g/mol) 371.43