Learn More
Fryka™ Nevera
Reliable, compact, and quiet cold box designed as a desktop appliance. Fryka™ Cold Box facilitate decentralized storage of chilled items.
Marca: Fryka™ 050B3585
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Rentable:
- Respetuoso con el medio ambiente
- Fiabilidad
- Compact
- Quiet
- Disponible en diferentes capacidades e intervalos de temperatura
Especificaciones
Caja fría | |
De -50 °C a -85 °C | |
765 mm | |
540 mm | |
580 mm | |
230V | |
230 V | |
65 kg |
35 L | |
300 x 425 x 280 mm | |
300 mm | |
280 mm | |
425 mm | |
230 V | |
50 Hz |