Learn More
CPC™ MPX Series Sanitary Coupling Insert
Click to view available options
:
3/4 in. sanitary coupling body
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Ámbar |
| Material | Polysulfone, USP Class VI, ADCF |
| Tipo | Coupling Insert |
| Acabado | Natural |
| Montaje | Free floating |
| Presión | Hasta 60 psi, 4,1 bar |
| Cantidad | Pk. of 25 |
| Método de esterilización | Gamma sterilized |
| Temperatura máx. (imperial) | 300 °F |
| Temperatura mín. (imperial) | -40 °F |
| Mostrar más |