Learn More
Solución de conductividad Oakton™
Utilice esta solución de conductividad para obtener resultados de análisis exactos sobre el terreno o en el laboratorio. Las soluciones de conductividad Oakton™ tienen KCl, NaCl y 442 conversiones impresas en el frasco para mayor facilidad de uso.
Marca:  Cole Parmer 0065315
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11765509
  • 18.55€ / cada uno
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
Utilice esta solución de conductividad para obtener resultados de análisis exactos en campo o en el laboratorio.Las soluciones de conductividad OaktonTM tienen KCl, NaCl y 442 conversiones impresas en el frasco para mayor facilidad de uso.
  • Incluye correcciones de temperatura impresas en el frasco
  • Los valores certificados se indican en las tablas y se mencionan en 25 °C
  • Todas las soluciones tienen una duración de dos años
  • Valores de calibración de conductividad a TDS: ppm de NaCl: 737,1, ppm 442: 1050, ppm KCl: 757.1
Especificaciones
Especificaciones
Cole-Parmer Conductivity Standards
500 mL
Estándares de conductividad
1.5 mS (1500 μS)
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Indicaciones de peligro
  • EUH210-Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.