Learn More
Masterflex™ Tubos de precisión de silicona curada con platino L/S™
Garantice un rendimiento óptimo de la bomba Masterflex™ con este tubo de silicona para bombas. Los tubos de precisión de silicona curada con platino Masterflex™ L/S™ proporcionan un caudal preciso y repetible. Ideal para aplicaciones farmacéuticas, biotecnología, de bombeo peristáltico y alimentarias.
Marca:  Masterflex™ 96410-14
205.37 EUR hasta el 2025-04-13
Use el código promocional "24122" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11815171
  • 290.73€ / cada uno
En stock
para ver el stock
Edge
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Garantice un rendimiento óptimo de la bomba Masterflex™ con este tubo de silicona para bombas. Los tubos de precisión de silicona curada con platino Masterflex™ L/S™ proporcionan un caudal preciso y repetible. Ideal para aplicaciones farmacéuticas, biotecnología, de bombeo peristáltico y alimentarias.
Los tubos de bomba Masterflex™ L/S™ se han fabricado para tolerancias de precisión extremadamente elevadas que se corresponden con nuestros cabezales de bomba L/S™, con la consiguiente garantía de una larga vida útil de los tubos y un caudal preciso y repetible. Nuestro tubo para bomba se ha sometido a pruebas en fábrica, así como a inspecciones ópticas para ofrecer el mejor rendimiento de su bomba peristáltica.
  • Potencial lixiviable inferior
  • Excelente biocompatibilidad
  • Es inodoro, no tóxico y no altera el sabor de los fluidos transportados
  • Resistente a los hongos, al clima, al ozono, al corona y a la radiación
  • Superficie más lisa que la de la silicona curada al peróxido para reducir la unión de proteínas
  • Excelente resistencia al calor y a la baja compresión, inodoro, no tóxico
  • Translúcido
Información de órdenes
Se vende en longitudes de 7,6 m
Especificaciones
Especificaciones
Clase de la Farmacopea Estadounidense (USP), FDA 21 CFR 177.2600, supera el estándar sanitario 3A, Farmacopea europea (EP)
3/50 pulg
Silicona
760 cm
-58 °F
14
0,06 in
8,8 m de agua
CO2: 25,147, O2: 4715, N2: 2284
446 °F
Tubos de bombas
Esterilizable en autoclave
1,6 mm
25 pies
Industria farmacéutica, biotecnología, bombeo peristáltico y aplicaciones alimentarias
-50 °C
De 0,21 a 130 ml/min
Autoclave, óxido de etileno o radiación gamma
29 pies de agua
Translúcido
230 °C
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Masterflex™ Tubos de precisión de silicona curada con platino L/S™ > L/S 14, 7,6 m (25 ft)