Learn More
Masterflex™ Tubos para bombas de precisión de alto rendimiento Norprene™ L/S™
Adecuados para aplicaciones de vacío/presión
Marca: Masterflex™ 06404-15
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Adecuados para aplicaciones de vacío/presión
- Los excepcionales tubos Masterflex™ se someten a pruebas estrictas para garantizar un rendimiento y unas horas de vida útil de la bomba óptimos con el equipo de bomba peristáltica
- Extruidos con precisión a tolerancias ajustadas para una alta repetibilidad, precisión y reproducibilidad
- Líder en el mercado a escala mundial de las formulaciones de mayor compatibilidad química
- Hay distintas configuraciones y longitudes de un solo uso adaptadas para minimizar el tiempo de inactividad
- Probados según la normativa para que sean aptos para la aplicación para la que usted los necesite
- Siempre en stock: la mayoría de las formulaciones y tamaños están disponibles para enviarlos en el mismo día
- Tubos económicos con una mayor vida útil
Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
4,8 mm | |
0,59 in, 15 mm | |
1520 cm | |
-51 °C | |
15 | |
3/8 pulg | |
Negro opaco | |
660 mm | |
Tubos de bombas |
0,19 in | |
Norprene (A 60 G) | |
49,8 ft | |
Para aplicaciones que requieren una excelente resistencia química, al calor, al ozono y a la luz ultravioleta (UV) | |
Ácidos | |
De 1,7 a 1000 ml/min | |
8,8 m | |
40 psi | |
de 132 °C |
Título del producto
Masterflex™ Tubos para bombas de precisión de alto rendimiento Norprene™ L/S™ > Tamaño 15
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido