Learn More
Masterflex™ Kit de conectores de manguera dentada
Click to view available options
Diámetro exterior (métrico):
1,6 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 240
Descripción
Contiene los siguientes números de piezas y cantidades:
06365-83; codo de 1/16 pulgadas de DI , 10/Kit
06365-84; codo 3/32 pulgadas de DI, 10/Kit
06365-85; codo 1/8 pulgadas de DI, 10/Kit
06365-86; 3/32 pulgadas de DI en T, 25/Kit
06365-91; conector recto de 1/16 pulgadas de DI, 25/Kit
06365-92; conector recto de 1/8 pulgadas de DI, 25/Kit
06365-93; conector recto de 3/32 pulgadas de DI, 25/Kit
06365-94; reductor de 1/16 × 1/8 pulgadas de DI, 20/Kit
06365-95; reductor de 1/16 × 3/32 pulgadas de DI, 20/Kit
06365-96; reductor de 3/32 × 1/8 pulgadas de DI, 20/Kit
06365-97; 1/16 pulgadas de DI en T, 25/Kit
06365-98; 1/8 pulgadas de DI en T, 25/Kit
06365-83; codo de 1/16 pulgadas de DI , 10/Kit
06365-84; codo 3/32 pulgadas de DI, 10/Kit
06365-85; codo 1/8 pulgadas de DI, 10/Kit
06365-86; 3/32 pulgadas de DI en T, 25/Kit
06365-91; conector recto de 1/16 pulgadas de DI, 25/Kit
06365-92; conector recto de 1/8 pulgadas de DI, 25/Kit
06365-93; conector recto de 3/32 pulgadas de DI, 25/Kit
06365-94; reductor de 1/16 × 1/8 pulgadas de DI, 20/Kit
06365-95; reductor de 1/16 × 3/32 pulgadas de DI, 20/Kit
06365-96; reductor de 3/32 × 1/8 pulgadas de DI, 20/Kit
06365-97; 1/16 pulgadas de DI en T, 25/Kit
06365-98; 1/8 pulgadas de DI en T, 25/Kit
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro exterior (métrico) | 1,6 mm |
| Cantidad de embalaje | 240/pack |