Learn More
Gibco™ Collagen I, bovine
Código de producto. 10677174
Click to view available options
Cantidad:
10 mL
Tamaño de la unidad:
10 ml
Código de producto. 10677174
Marca: Gibco™ A1064401
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Collagen I Bovine Protein
Collagen I, Bovine is a naturally occurring extra cellular matrix found in tendons and other connective tissues. It plays a key role in cell growth, differentiation, attachment, and migration. This solution is supplied at 5 mg⁄ml in a 10 ml vial providing the flexibility to dilute to lower concentrations. The detailed gelling procedure included in the package insert allows the user to form a firm, clear gel for 3D applications.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 5 mg/mL
Para utilizar con (aplicación) Cell Culture
Cantidad 10 mL
Tipo de producto Collagen
Especie Bovine
Contenido y almacenamiento Store in refrigerator (2–8°C) and protect from light.
Nivel de endotoxinas ≤10 EU/mL, ≤ 10 EU/ml
Condiciones de envío Wet Ice
Forma de proteína Native
Formulario Liquid
Subtipo de proteína Collagen
Categoría de investigación Extracellular Matrix & Cell Adhesion
Línea de productos Gibco
Mostrar más Mostrar menos
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.