Learn More
SymLine Colector, V2.0, 3/4 vías
Este colector de purga permite instalar hasta cuatro SafetyCaps en el frasco de purga.
Marca: SymLine 306509
238.16 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Especificaciones
Sistema de eliminación de residuos | |
Universal de 3/4 vías con tapón ciego para conexión de HPLC, de 1 GL45 (f) a 4 GL45 (m) | |
GL45 | |
Colector, V2.0, universal de 3/4 vías con tapón ciego para conexión HPLC, de 1 x GL45 (f) a 4 x GL45 (m), conductor electrostático PE-HD |
Sistema SymLine | |
HDPE-EC | |
SafetyWasteCap |