Learn More
SCAT Colector para HPLC
Tienda SCAT Europe Productos
Click to view available options
Tipo de producto:
Colector 2 en 1
Colector 3 en 1
Colector 8 en 1
Diámetro exterior (imperial):
3.2 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Diámetro interior (métrico):
5.0 to 11.5 mm
6.4 mm
Descripción
Para una conexión fiable y limpia de mangueras y capilares para la recogida de líquidos. Los colectores SCAT están disponibles en versiones con hasta 8 opciones de conexión. Las conexiones son laterales o verticales, para que los tubos se puedan conectar fácilmente. Se pueden conectar tubos con diferentes diámetros de 2,3 a 11,5 mm. Los conectores están fabricados con materiales de PTFE, PFA o PP resistentes a productos químicos.
Especificaciones
Especificaciones
| Código de color | Blanco o rojo |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Material | PTFE |
| Diámetro exterior (imperial) | 3.2 mm |
| Para utilizar con | D.E. del capilar: 2,3/3,2 mm |
| Tamaño de los tubos | DE: 2,3/3,2 mm |
| Incluye | Conexiones para 3 x 3,2 mm de D.E. |
| Color | Blanco o rojo |
| Tipo de producto | Colector 2 en 1 |