Learn More
SCAT Colector para HPLC
Código de producto. 10588140 Tienda SCAT Europe Productos
Click to view available options
Tipo de producto:
Colector 2 en 1
Colector 3 en 1
Colector 8 en 1
Diámetro interior (métrico):
5.0 to 11.5 mm
6.4 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Diámetro exterior (imperial):
3.2 mm
Código de producto. 10588140
Marca: SCAT 160139
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Recoger varios tubos en un solo conector: ¡no hay problema con el colector adecuado! El conector de tubos es el conector más flexible del sistema SCAT.
Para una conexión fiable y limpia de mangueras y capilares para la recogida de líquidos. Los colectores SCAT están disponibles en versiones con hasta 8 opciones de conexión. Las conexiones son laterales o verticales, para que los tubos se puedan conectar fácilmente. Se pueden conectar tubos con diferentes diámetros de 2,3 a 11,5 mm. Los conectores están fabricados con materiales de PTFE, PFA o PP resistentes a productos químicos.
Información de órdenes
dimForUseWith
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Diámetro interior (métrico) 5.0 to 11.5 mm
Material PTFE
Para utilizar con Conector para tubos
Forma Sideways
Incluye Conexiones para 2 x 5,0 - 11,5 mm de D.I.
Color Blanco
Tipo de producto Colector 2 en 1