Learn More
SCAT Colector para HPLC
Código de producto. 10590251 Tienda SCAT Europe Productos
Click to view available options
Tipo de producto:
Colector 2 en 1
Colector 3 en 1
Colector 8 en 1
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Diámetro interior (métrico):
5.0 to 11.5 mm
6.4 mm
Diámetro exterior (imperial):
3.2 mm
Código de producto. 10590251
Marca: SCAT 199010
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Recoger varios tubos en un solo conector: ¡no hay problema con el colector adecuado! El conector de tubos es el conector más flexible del sistema SCAT.
Para una conexión fiable y limpia de mangueras y capilares para la recogida de líquidos. Los colectores SCAT están disponibles en versiones con hasta 8 opciones de conexión. Las conexiones son laterales o verticales, para que los tubos se puedan conectar fácilmente. Se pueden conectar tubos con diferentes diámetros de 2,3 a 11,5 mm. Los conectores están fabricados con materiales de PTFE, PFA o PP resistentes a productos químicos.
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Material PTFE
Para utilizar con Sistema de HPLC Hitachi-Chromaster
Incluye Accesorios para capilares de 2,3/3,2 mm
Color Blanco
Tipo de producto Colector 3 en 1