Learn More
SCAT Colector para HPLC
Tienda SCAT Europe Productos
Click to view available options
Tipo de producto:
Colector 2 en 1
Colector 3 en 1
Colector 8 en 1
Diámetro interior (métrico):
5.0 to 11.5 mm
6.4 mm
Diámetro exterior (imperial):
3.2 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Descripción
Para una conexión fiable y limpia de mangueras y capilares para la recogida de líquidos. Los colectores SCAT están disponibles en versiones con hasta 8 opciones de conexión. Las conexiones son laterales o verticales, para que los tubos se puedan conectar fácilmente. Se pueden conectar tubos con diferentes diámetros de 2,3 a 11,5 mm. Los conectores están fabricados con materiales de PTFE, PFA o PP resistentes a productos químicos.
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Diámetro interior (métrico) | 5.0 to 11.5 mm |
| Material | PTFE |
| Diámetro exterior (imperial) | 3.2 mm |
| Para utilizar con | Tapón de residuos, tubo de 2,3 mm de D.E. (7x), tubo de 6,4 mm de D.I. (1x) |
| Conexión | 8 entradas de conexiones de puertos |
| Forma | Vertical |
| Incluye | Racores 7 × 2,3/3,2 mm de D.E., 1 × 5,0 - 11,5 mm de D.I. |
| Color | Blanco |
| Tipo de producto | Colector 8 en 1 |