Learn More
Interscience Cámara CMOS automática en color Colony counter Scan 500
Código de producto. 12668685
Change view
Click to view available options
Tipo de producto:
Contador de colonias automático
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo de producto unitSize
12668685 Contador de colonias automático cada uno
1 options
Código de producto. 12668685
Marca: Interscience 436000
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Scan 500 is an automatic colony counter that ensures fast and efficient counting of colonies, including on chromogenic agar. It provides excellent reproducibility.
1000 colonias/seg 100-240 V 50/60 Hz 0,1 mm tamaño mínimo de colonia 270 x 270 x 290 mm (An. x L. x Al.) Interscience
Especificaciones
Tipo de producto Contador de colonias automático
Tipo de conexión USB
Aumento CMOS color camera, M12 lens, Zoom x 28, Resolution: 1 megapixel
Material Acero inoxidable
Estilo de salida USB
número total Counting time: up to 1000 colonies per second, Number of antibiotic paper disks: up to 7 antibiotics on a dia. 90 mm Petri dish, Reading time: 7 inhibition zone reading between 1 to 3 seconds
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 28.7 x 27.1 x 29 cm
Fondo (imperial) 10.67 in.
Altura (imperial) 11.42 in.
Anchura (imperial) 11.30 in.
Peso (métrico) 8.38 kg
Frecuencia 50-60 Hz
Tensión 100/240 V
Vataje Max power: 20 W
Certificaciones/conformidad 21 CFR Part 11, ISO 7218 and AOAC 977.27
Para utilizar con (aplicación) The Scan 500 colony counter is used in the food, environmental, pharmaceutical, cosmetics, veterinary and public institutes research.
Para utilizar con (equipo) Counting on round Petri Dishes of dia. 55 - 90 mm, PetriFilmTM, MC-Media PadsTM, Compact DryTM, easyPlateTM, filtration membranes, Compatible with dataLinkTM or dataLinkTMpro,traceability system
Incluye 1 Scan™ software, 1 15 V power cord, 1 USB cable, 3 validation plates, 1 user manual