Learn More
UVP Contador de colonias ColonyDoc-It
Capture y cuente una amplia gama de colonias de luz blanca y marcadas con fluorescencia. El contador de colonias UVP Ultra Violet Product™ ColonyDoc-It utiliza software que permite un recuento rápido y sencillo de colonias.
Marca: UVP 97-0539-02
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Cámara digital en color Digicam 130 con resolución de 17,9 megapíxeles
- Seleccione entre varias fuentes de luz para iluminar una amplia gama de medios teñidos
- Deslice el selector de filtros a una de las dos posiciones
- Hay disponible una gama completa de filtros de emisión
- El compartimento de la placa admite placas de vertido, propagación y espiral y filtros con tamaños de 33 a 150 mm
- Captura colonias de tamaño tan pequeño como 0,08 mm
- Genere un recuento de colonias rápido, automático y preciso con estadísticas detalladas
- Defina parámetros que incluyen ocho diferenciación de color, división o fusión, filtro por grupo o tamaño
- Coloque la puerta (no se muestra) para crear un entorno de cuarto oscuro al adquirir imágenes de colonias con fluorescencia de la GFP
- Visualice una amplia gama de colonias bacterianas, de levaduras y de moho con muestras encontradas en el aire, el agua, los alimentos y los cosméticos.
- Campo oscuro
- Luz blanca Epi de transiluminación
- Luz azul Epi
- La cámara digital en color de 17,9 megapíxeles integrada captura imágenes de hasta 0,08 mm.
- Proporciona control de cámara, captura de imágenes y análisis.
- Genera estadísticas y muestra la información más crítica sobre el área de la colonia, el perímetro, el diámetro promedio y la circularidad. Los datos se exportan fácilmente a Excel.
Especificaciones
Contador de colonias | |
343 x 318 x 445mm | |
230V |
Iluminación: Blanco Epi, Blanco de Transiluminación, Azul Epi, campo oscuro | |
20lbs | |
Cámara de 17,9 MP |
Título del producto
UVP Contador de colonias ColonyDoc-It > Tensión: 230 V
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido