Learn More
Witeg™ Color Comparing Tubes Acc. to Eggertz
For the colorimetric estimation of carbon and manganese in steel.
Marca:  Witeg™ 2 149 050
Detalles adicionales : Peso : 0.06400kg
Código de producto. 10053264
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Descripción
Descripción
  • With ST 12/21 stopper
  • Capacity of 50 mL
  • Manufactured from borosilicate glass
Especificaciones
Especificaciones
50 mL
Stopper
ST 12/21
Borosilicate Glass
Colorimetric estimation