Learn More
Lovibond™ Kit de prueba de color platino-cobalto/Hazen/APHA AF327
El Lovibond™ AF327 es un kit de prueba para la clasificación visual por colores de platino-cobalto/Hazen/APHA en el intervalo 0 a 70 mg Pt/l.
Marca: Lovibond™ 433270
Detalles adicionales : Peso : 3.00000kg
Descripción
- Permite al usuario cumplir con los requisitos de trayectorias ópticas de ASTM D 1209 , que especifica un sistema para la comparación de colores en el que una columna de 100 ml de muestra de 275 a 295 mm de longitud se equipara con soluciones de platino-cobalto.
- Normalmente se utiliza para líquidos amarillos claros como agua, aceites y productos químicos.
- El color se determina mediante la comparación visual de una columna de muestra en el cilindro Nessler con estándares de vidrio coloreado precalibrados, que son de color estable y no se ven afectados por la luz UV o condiciones ambientales extremas.
- Debido a que los colores de la muestra son relativamente insaturados, el kit emplea un comparador Nessleriser de trayectoria óptica larga para proporcionar una mayor sensibilidad y precisión en la medición.
Especificaciones
ASTM D 1209 | |
Aplicaciones: Cervezas, maltas y caramelos, alimentos y bebidas, productos para el hogar, médico y clínico, aceites y ceras de petróleo, aceites y grasas comestibles, soluciones de azúcar, jarabes y miel, productos farmacéuticos y cosméticos, textiles, revestimientos, plásticos, químicos, piscinas y balnearios, aguas y aguas residuales | |
288 mm |
Kit de pruebas de medición de color | |
AF327 |