missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Lauda™ Colorless Heat Transfer Liquid

Marca:  Lauda™ LZB 221

Detalles adicionales : Peso : 10.00000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 10656424

  • 855.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 06-09-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta

Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

–De 50 a 120 °C
De -50 °C a +120 °C
Kryo 51
5 mm2/s
10L
Líquidos para baños
10 L
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales