Learn More
Ansell Colortext Plus F079 Medium Duty Cut-Resistant Knit Gloves
Click to view available options
Tamaño:
7
8
9
10
11
Descripción
- Los guantes se han tejido con una técnica sin interrupciones ni costuras
- Confeccionados con nailon e hilos de alto rendimiento
- El hilado de algodón en el interior del guante proporciona comodidad adicional
- El puño de tejido elástico garantiza un ajuste ceñido
Especificaciones
Grado de abrasión ANSI | ANSI 3 |
Certificaciones/conformidad (Europa) | Conforme a EN 407 2004, EN 420:2003 + A1:2009, REACH |
Coating Material | Sin revestimiento |
Color | Azul marino |
Cut Resistance Rating | ANSI A2 |
Material | Nailon |
Tamaño | 7 |
Norma EN388 | 2X4XB |
Para utilizar con (aplicación) | Montaje de automoción, maquinaria y manejo de equipos |
Estilo de puño de los guantes | Tejido |