Learn More
Thermo Scientific™ Agar Columbia con sangre de caballo achocolatada (pendiente)
Aísle especies de Haemophilus de muestras clínicas utilizando estas pendientes preparadas.
Marca: Thermo Scientific™ BO0341B
Descripción
Aísle el género Haemophilus de muestras clínicas con el agar Columbia con pendientes sangre de caballo achocolatada Thermo Scientific™ Oxoid™. La sangre de caballo achocolatada se añade a la base de agar Columbia de uso general para suministrar los nutrientes necesarios para la proliferación de Haemophilus.
Elimine la necesidad de esterilización en autoclave y de dispensación con tubos prácticos, precargados y listos para su uso de agar Columbia con pendientes de sangre de caballo achocolatada.
- Admite el crecimiento de Haemophilus con sangre achocolatada, de modo que se satisfacen las necesidades nutritivas.
- Práctico: las pendientes precargadas están listas para su uso inmediato.
- Sencillo: fácil de utilizar, con una formación mínima.
- Larga vida útil: hasta 12 meses.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific.
Especificaciones
Marrón, opaco | |
Agar Columbia con sangre de caballo achocolatada (pendiente) | |
Reino Unido | |
3,0 g ± 0,3 g | |
200/paq. |
De 2 °C a 10 °C | |
Frascos Bijou | |
Agar | |
200 frascos Bijou con tapón de rosca en una caja |