Learn More
Thermo Scientific™ Agar Columbia con sangre de carnero PLUS/agar MRSA 2 Brilliance™
Descripción
Aísle y cultive microorganismos exigentes con reacciones hemolíticas claramente visibles (estafilococos y estreptococos), mientras que simultáneamente realiza un cribaje de muestras clínicas para detectar la presencia de Staphylococcus aureus (MRSA) resistente a la meticilina usando agar Columbia Thermo Scientific™ con sangre de carnero PLUS/agar MRSA 2 Brilliance™, una biplaca única que incluye dos formulaciones de medios independientes. Identifique MRSA y otros organismos de la muestra de un paciente, y además verifique que las muestras se toman correctamente si el resultado de MRSA es negativo.
El agar MRSA 2 Brilliance en el otro lado de la placa permite obtener resultados más rápidos para detectar la presencia de MRSA sin necesidad de volver a incubar los negativos. Consiga resultados más exactos y fiables con esta formulación de medios mejorada que contiene dos cromógenos que diferencian MRSA del que no lo es por medio de distintivas colonias azules y produce mayor crecimiento de las colonias de MRSA en comparación con las formulaciones anteriores.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific, que combina potentes productos de prueba manuales, semiautomáticos y completamente automatizados y una amplia línea de productos de diagnóstico y medios para ofrecer una solución integral a fin de proporcionar rápidamente los productos que necesita y los resultados de calidad de los que depende su laboratorio.
Especificaciones
Especificaciones
| Color | MRSA2: Marfil claro, opaco. COL+SB: Rojo semáforo, opaco |
| Contenido y almacenamiento | De 6 °C a 12 °C |
| Descripción | Agar Columbia con sangre de oveja PLUS/Agar MRSA 2 Brilliance |
| Formato | Biplacas de 90 mm |
| Origen de fabricación | Alemania |
| Tipo de producto | Agar |
| Peso de llenado | 17 g ± 5 % |
| Tipo de empaquetado | Embolsado en línea, una sola capa |
| Cantidad | 10/paq. |