Learn More
BD Base de agar sangre Columbia
Código de producto. 11773513
Click to view available options
:
Base de agar con sangre; cantidad: 10 kg
Código de producto. 11773513
Marca: BD 279230
Base de agar con sangre BD Columbia para mejorar las reacciones beta-hemolíticas después de la incubación durante la noche y para el cultivo de microorganismos exigentes.
  • El agar con sangre Columbia es un medio basal libre de infusión que se utiliza con o sin sangre para el cultivo de microorganismos exigentes.
    • Se utiliza con sangre para aislar y cultivar microorganismos exigentes
    • Utilizado en procedimientos cualitativos
    • Para aislar y cultivar especies de Haemophilus de muestras clínicas
  • El agar con sangre Columbia se utiliza como base para medios que contienen sangre y para formulaciones de medios selectivos en las que se utilizan diversas combinaciones de agentes antimicrobianos como aditivos.
  • La base EH de agar con sangre Columbia (hidrólisis mejorada) se utiliza con sangre para aislar y cultivar microorganismos exigentes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad AOAC, BAM, EP, ISO
Formulario Dehydrated
Tipo de medios Base de agar sangre Columbia
Para utilizar con (aplicación) Para mejorar las reacciones beta-hemolíticas después de la incubación durante la noche y para el cultivo de microorganismos exigentes
Tipo de empaquetado Balde
Cantidad 10 kg