Learn More
Thermo Scientific™ Agar Columbia con sangre y neomicina
Cultive y aísle una amplia variedad de microorganismos exigentes con este medio multiuso y listo para su uso.
Marca: Thermo Scientific™ PB0219A
19.25 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Descripción
Cultive y aísle una amplia variedad de microorganismos exigentes mediante la base de agar Columbia con sangre y neomicina Thermo Scientific™ Oxoid™. El agar Columbia constituye un medio base idóneo para la adición de sangre, sobre todo cuando se suplementan formulaciones selectivas con agentes antimicrobianos. En este caso, la adición de sangre de caballo desfibrinada facilita el cultivo de microorganismos exigentes. La neomicina crea un entorno anaeróbico selectivo para el cultivo de microorganismos anaerobios, como las especies de clostridia.
Tradicionalmente, las bases de agar con sangre se han hidrolizado de caseína o medios de infusión cárnicos. La ventaja de las primeras radica en la rápida producción de colonias grandes, y de las segundas, en zonas claramente definidas de hemólisis y una buena diferenciación de las colonias. El agar Columbia con sangre y neomicina Oxoid™ combina las virtudes de ambos tipos de medios para proporcionar un mejor rendimiento, lo que demuestra una versatilidad y un rendimiento excelentes en varias aplicaciones.1
- Facilita el crecimiento de colonias grandes de microorganismos exigentes con reacciones hemolíticas claramente definidas y morfología colonial
- Selecciona bacterias anaerobias debido a la adición del agente selectivo neomicina
- Comodidad de los medios preparados listos para su uso
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific.
Especificaciones
Rojo | |
Agar Columbia con sangre y neomicina | |
Reino Unido | |
19,5 g ± 1,0 g | |
10/paq. |
De 2 °C a 10 °C | |
Monoplaca de 90 mm | |
Agar | |
Placas de 10 x 90 mm envasadas con película |
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
4504109 | Certificado de análisis | 18/04/2025 | PB0219A |
4500761 | Certificado de análisis | 04/04/2025 | PB0219A |
4498461 | Certificado de análisis | 17/03/2025 | PB0219A |
4495592 | Certificado de análisis | 07/03/2025 | PB0219A |
4493427 | Certificado de análisis | 25/02/2025 | PB0219A |