Learn More
Thermo Scientific™ Agar sangre Columbia con sangre de carnero
Aísle y cultive microorganismos exigentes con reacciones hemolíticas claramente visibles (estafilococos y estreptococos) con un medio que contiene sangre de carnero.
Brand:  Thermo Scientific™ PB5008A
13.19 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
 View more versions of this product
Product Code. 10515633
  • 16.45€ / paquete de 10
En stock
para ver el stock
Explore more special offers
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Description
Mostrar más
Specifications
Specifications
Rojo carmín, opaco
Monoplaca de 90 mm
Agar with 7% Sheep Blood
17 g ± 5 %
10/paq.
De 6 °C a 12 °C
Alemania
Agar
Embolsado en línea, una sola capa
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents Certificates
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote6251844 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha31/03/2025 Catalog NumberPB5008A
Número de lote6249079 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha25/03/2025 Catalog NumberPB5008A
Número de lote6248899 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha24/03/2025 Catalog NumberPB5008A
Número de lote6248894 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha24/03/2025 Catalog NumberPB5008A
Número de lote6245764 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha17/03/2025 Catalog NumberPB5008A
Special Offers
Special Offers
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Thermo Scientific™ Agar sangre Columbia con sangre de carnero >
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.