missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Agar selectivo Columbia CNA Aesculin/Brilliance™UTI

Código de producto. 10737553
Click to view available options
Descripción:
Agar selectivo Columbia CNA Aesculin/Brilliance UTI
Cantidad:
10/paq.
Origen de fabricación:
Alemania
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 10737553

Marca: Thermo Scientific™ PB5220E

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Consiga un aislamiento y una identificación precisos y fáciles de los patógenos de las vías urinarias con una placa doble que contiene un medio selectivo y un medio cromogénico.

Aísle e identifique con precisión los microorganismos comunes asociados con las infecciones del tracto urinario (ITU) mediante el agar selectivo Thermo Scientific™ Columbia CNA Aesculin/Brilliance™UTI, una sola placa biplaca que incluye dos formulaciones separadas.

Obtenga más resultados de una sola muestra de paciente y más detalles diagnósticos de organismos patógenos, al tiempo que reduce los problemas de capacidad de almacenamiento en la incubadora con una placa doble que incluye dos medios microbiológicos ampliamente utilizados.

En un lado de la placa, el agar Columbia CNA con asculina aísla organismos grampositivos de muestras clínicas con este medio microbiológico selectivo utilizado tradicionalmente para identificar estafilococos y estreptococos porque proporciona una hemólisis clara y un crecimiento típico para S. pneumoniae (morfología irregular).

En el otro lado de la placa, Brilliance UTI aísla, enumera e identifica provisionalmente los patógenos relevantes que causan infecciones del tracto urinario en 16 - 24 horas. Se trata de un medio cromogénico que diferencia fácilmente entre especies de enterococos y Klebsiella con diferentes objetivos de color que crecen sobre un fondo opaco. El medio diferencia entre coliformes y enterococos, y una mejor reacción en la TDA ayuda a la identificación de las especies Proteus, Morganella y Providencia. La identificación provisional de E.coli se puede confirmar con una prueba de indol rápida (DMAC) (MB1448A) con la que se obtienen resultados en el mismo día. Los cromógenos de la formulación ayudan a identificar patógenos urinarios clave a través de la producción de colores diagnósticos distintivos.

No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.

Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific, que combina potentes productos de prueba manuales, semiautomáticos y completamente automatizados y una amplia línea de productos de diagnóstico y medios para ofrecer una solución integral a fin de proporcionar rápidamente los productos que necesita y los resultados de calidad de los que depende su laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Color CNA: Rojo llama, opaco. UTI: Marfil, opaco
Contenido y almacenamiento De 6 °C a 12 °C
Descripción Agar selectivo Columbia CNA Aesculin/Brilliance UTI
Formato Biplaca de 90 mm
Origen de fabricación Alemania
Tipo de producto Agar
Peso de llenado 17 g ± 5 %
Tipo de empaquetado Embolsado en línea, una sola capa
Cantidad 10/paq.
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado