Learn More
Thermo Scientific™ Agar selectivo Columbia CNA Aesculin/agar MacConkey n.º 3 modificado
Click to view available options
Descripción:
Agar selectivo Columbia CNA Aesculin/agar MacConkey n.º 3 modificado
Cantidad:
10/paq.
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Descripción
Aísle y cultive microorganismos fastidiosos con reacciones hemolíticas claramente visibles (estafilococos y estreptococos), y aísle y detecte especies de Salmonella y Shigella mediante el agar selectivo Thermo Scientific™ Columbia CNA Aesculin/Agar MacConkey n.º 3 modificado, una sola biplaca que incluye dos formulaciones de medios independientes.
Obtenga más resultados de una sola muestra del paciente y obtenga más datos diagnósticos de organismos patógenos al mismo tiempo que reduce los problemas de capacidad de almacenamiento en la incubadora con una biplaca que incluye dos medios microbiológicos ampliamente utilizados.
Identifique los organismos grampositivos y gramnegativos de una muestra de paciente, incluidas las especies de cocos grampositivos, Enterobacteriaceae y Acinetobacter.
En un lado de la placa, el agar Columbia CNA con asculina aísla organismos grampositivos de muestras clínicas con este medio microbiológico selectivo utilizado tradicionalmente para identificar estafilococos y estreptococos porque proporciona una hemólisis clara y un crecimiento típico para S. pneumoniae (morfología irregular).
El agar MacConkey n.º 3 del otro lado de la placa es un medio selectivo para diferenciar entre coliformes y fermentadores de lactosa y no lactosa, mientras que los cocos grampositivos se inhiben completamente.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific, que combina potentes productos de prueba manuales, semiautomáticos y completamente automatizados y una amplia línea de productos de diagnóstico y medios para ofrecer una solución integral a fin de proporcionar rápidamente los productos que necesita y los resultados de calidad de los que depende su laboratorio.
Identifique los organismos grampositivos y gramnegativos de una muestra de paciente, incluidas las especies de cocos grampositivos, Enterobacteriaceae y Acinetobacter.
En un lado de la placa, el agar Columbia CNA con asculina aísla organismos grampositivos de muestras clínicas con este medio microbiológico selectivo utilizado tradicionalmente para identificar estafilococos y estreptococos porque proporciona una hemólisis clara y un crecimiento típico para S. pneumoniae (morfología irregular).
El agar MacConkey n.º 3 del otro lado de la placa es un medio selectivo para diferenciar entre coliformes y fermentadores de lactosa y no lactosa, mientras que los cocos grampositivos se inhiben completamente.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific, que combina potentes productos de prueba manuales, semiautomáticos y completamente automatizados y una amplia línea de productos de diagnóstico y medios para ofrecer una solución integral a fin de proporcionar rápidamente los productos que necesita y los resultados de calidad de los que depende su laboratorio.
Especificaciones
Especificaciones
| Color | CAN: Rojo llama, opaco. MAC3: Rosa antiguo, transparente |
| Contenido y almacenamiento | De 6 °C a 12 °C |
| Descripción | Agar selectivo Columbia CNA Aesculin/agar MacConkey n.º 3 modificado |
| Formato | Biplaca de 90 mm |
| Origen de fabricación | Alemania |
| Tipo de producto | Agar |
| Peso de llenado | 17 g ± 5 % |
| Tipo de empaquetado | Embolsado en línea, una sola capa |
| Cantidad | 10/paq. |