Learn More
OHAUS™ Kit de columnas, 26,4 pulg
Kit de columnas para su uso con indicadores y bases Defender 6000.
Marca: OHAUS™ 30572909
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
Descripción
- acero inoxidable 316
- Para su uso con indicadores y bases Defender 6000
Especificaciones
Indicadores y bases Defender 6000 | |
26,4 in | |
Kit de columnas |
Acero inoxidable (316) | |
670 mm |