Learn More
Ohaus™ Kit de montaje en columna, 700 mm, acero inoxidable para báscula
La columna de báscula de acero inoxidable y con capacidad de lavado de la serie Defender conecta la báscula base con la pantalla y el panel de control.
Marca: Ohaus™ 80251746
Detalles adicionales : Peso : 2.88000kg
Descripción
- Construcción de acero inoxidable.
- Compatible con las básculas de la serie Defender.
- Base, D30BR
- Base, D60BR
- Base, D60BL
- Base, D150BL
- Base, D150BX
- Base, D300BX
- Base, D60VR
- Base, D60VL
- Base, D150BX
- Base, D300BX
- Base, D60VR
- Base, D60VL
Especificaciones
Básculas de la serie Defender | |
Chino, Inglés (EE. UU.), Francés, Alemán, Italiano, Japonés, Coreano, Polaco, Portugués (BR), Ruso, Español (MX) | |
Montajes en columna |
Acero inoxidable | |
700 mm |