Learn More
B Braun™ Combi-Stopper Closing Cones
B Braun™ Combi-Stopper Closing Cones are suitable for sterile closings of IV and syringe assemblies
14.60€ - 18.25€
Especificaciones
Material | Polyethylene |
---|---|
Tipo de producto | Combi Stopper |
Tipo de conexión | Luer Lock |
Esterilidad | Estéril |
Código de producto | Marca | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10712393
|
B Braun™
4495152 |
Azul |
14.60€
paquete de 100 |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10500053
|
B Braun™
4495101 |
Rojo |
18.25€
paquete de 100 |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
- Luer Lock fitting male and female
- Made of PE (Polyethylene)
- Sterile closing of all kinds of open IV-accesses in IV-Sets
- Sterile closing of pre-filled syringes
- Available in red, blue and white
- Box of 100 pcs
Especificaciones
Polyethylene | |
Combi Stopper | |
Luer Lock | |
Estéril |