Learn More
Fisherbrand™ Electrodo de ión selectivo combinado
Convierte la actividad de un ión específico disuelto en una solución en un potencial eléctrico. El electrodo de ión selectivo combinado Fisherbrand™ es compatible con todos los ionómetros o medidores de pH/mV.
Marca:  Fisherbrand™ CL01522-S7
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11769708
Descripción
Descripción
  • Con superficie plana intercambiable de membrana sólida
  • El ión que se va a detectar pasa a través de la membrana, lo que genera una diferencia de potencial proporcional con la concentración iónica
  • El tiempo de análisis suele ser inferior a un minuto
  • Los pasos de preparación de la muestra, como el filtrado o la destilación, rara vez son necesarios
  • La calibración se debe realizar con la mayor frecuencia posible (una vez al día) a la misma temperatura que la muestra
  • Temperatura de medición de 0 a 50 °C
  • Se suministra con membrana, solución electrolítica, solución ISAB y estándar ISE y junta
Solución ISAB:
Para ajustar la fuerza iónica, añada directamente a la solución que se va a medir.
Norma ISE:
Para la calibración de electrodos iónicos. Concentración de 1000 ppm.
Especificaciones
Especificaciones
Determinación de ión de cloro (Cl-)
De 2 a 12
De ión selectivo combinado
ISAB/ISE
S2-, I-, CN-, Br-
Certificados
Ver productos accesorios
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Fisherbrand™ Electrodo de ión selectivo combinado > Ión: Cloro (Cl-)