Learn More
Fisherbrand™ Electrodo de ión selectivo combinado
Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Electrodo.:
De ión selectivo combinado
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Con superficie plana intercambiable de membrana sólida
- El ión que se va a detectar pasa a través de la membrana, lo que genera una diferencia de potencial proporcional con la concentración iónica
- El tiempo de análisis suele ser inferior a un minuto
- Los pasos de preparación de la muestra, como el filtrado o la destilación, rara vez son necesarios
- La calibración se debe realizar con la mayor frecuencia posible (una vez al día) a la misma temperatura que la muestra
- Temperatura de medición de 0 a 50 °C
- Se suministra con membrana, solución electrolítica, solución ISAB y estándar ISE y junta
Solución ISAB:
Para ajustar la fuerza iónica, añada directamente a la solución que se va a medir.
Norma ISE:
Para la calibración de electrodos iónicos. Concentración de 1000 ppm.
Especificaciones
Especificaciones
| Aplicaciones | Determinación de ión de cobre (Cu2+) |
| Tipo de solución de llenado | ISAB/ISE |
| Intervalo de pH | De 2 a 12 |
| Interferencias | Ag+, Hg2+, Cl-, Br-, Cd2+, Fe2+ |
| Electrodo. | De ión selectivo combinado |
| Parámetro | Copper Ion |