Learn More
Copan Italia™ Asa y bucle combinado
Click to view available options
Diameter (Metric) Inside:
2 mm
3 mm
4 mm
5 mm
Tamaño de la unidad:
5 PCS
paquete de 5
Especificaciones
Especificaciones
| Diameter (Metric) Inside | 3 mm |
| Tipo de producto | Asa y bucle combinado |
| Grosor | 26 G |
| Cantidad | 5 paq. |
| Calibrado | No |